TLC- und GLP-Platten, Kieselgel 60, unmodifizierte Schichten, Glas hinterlegt
Lieferant: Merck
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
1.05626.0001EA 337 EUR
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
TLC- und GLP-Platten, Kieselgel 60, unmodifizierte Schichten, Glas hinterlegt
TLC-Platten
TLC-Platten, unmodifiziertes Kieselgel 60
Merck Kieselgel 60 hat einen einzigartigen Polymerbinder. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, harte und somit gegen Risse und Absplittern widerstandsfähige Oberfläche. Die glatte und extrem dichte Plattenbeschichtung gewährleistet schmale Banden und maximale Trennungseffizienz bei geringem Hintergrundrauschen. Schichtdicke 250 µm und Partikelgröße von 10 bis 12 µm. Zwei anorganische Fluoreszenzindikatoren zur UV-Erkennung von farblosen Substanzen.
HPTLC-Platten, Konzentrationszone
Diese Platten sind mit zwei Kieselgelen mit unterschiedlichen Adsorptionseigenschaften beschichtet: Ein großporiges, inertes Konzentrationsadsorptionsmittel, auf das die Proben aufgetragen werden sowie eine spezielle Trennschicht für die eigentliche Trennung. Unabhängig von Form, Größe oder Lage der Spots konzentriert sich die Probe immer innerhalb von Sekunden als schmale Bande an der Schnittstelle der beiden Adsorptionsmittel, wo die Trennung startet. Schnelle und einfache Probenapplikation. Inklusive einer Aufreinigungs- und Konzentrationsphase.
GLP-Platten
Laserkodierte GLP-Platten mit individueller Artikel-, Chargen- und Plattenummer. Basierend auf dem bewährten Kieselgel 60 von Merck verhalten sich die GLP-Platten genauso wie die entsprechenden TLC- oder HPTLC-Platten.
These plates are based on different adsorption properties of two silica adsorbents: An inert large pore concentrating adsorbent where the samples are applied and a selective layer for the separation. Independent of the shape, size or position of the spots the sample always concentrates within seconds as a narrow band at the interface of the two adsorbents, where the separation begins.