DC-Glasplatten, Kieselgel 60, modifiziert
Lieferant: Merck
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15684.0001 1.15685.0001
1.05746.0001EA 463 EUR
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15684.0001 1.15685.0001
DC-Glasplatten, Kieselgel 60, modifiziert
TLC-Platten
RP-2, RP-8 und RP-18 basieren auf mit aliphatischen Kohlenwasserstoffen modifiziertem Kieselgel 60. Die Kettenlänge in Kombination mit dem Modifizierungsgrad bestimmt, inwieweit das Lösungsmittelsystem wasserverträglich ist, und wirkt sich stark auf die Retention aus. Bei gleicher Lösungsmittelzusammensetzung steigt die Migrationszeit in der Reihenfolge von RP-2, RP-8 und RP-18 an. RP-8 und RP-18 können mit einem Wasseranteil von bis zu 60% im Lösungsmittelsystem durchgeführt werden.
  • Ergebnisse weniger abhängig von der Luftfeuchtigkeit
  • Einsatz wässriger