DC-Entwicklungskammern mit flachem Boden
Lieferant: CAMAG
552-0022EA 301 EUR
552-0022 552-0010 552-0015 552-0024 552-0009
DC-Entwicklungskammern mit flachem Boden
TLC-Entwicklungskammern
Die Flachbodenkammer ist der klassische Entwicklungstank für die Dünnschicht-Chromatographie. Die Platte wird bei teilweiser oder annähernd vollständiger Gasraumsättigung entwickelt. Der Grad der Schichtvorbeladung kann ohne zusätzliche Hilfsmittel nicht beeinflusst werden.