Reaktionsgefäß- und Cryoröhrchengestelle
Lieferant: Simport Scientific
T315-3 T315-2
212-9561EA 83 EUR
212-9561 212-9610
Reaktionsgefäß- und Cryoröhrchengestelle
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, farbig
  • Spezielles Arretierungssystem am Boden, die Röhrchen werden festgehalten und drehen sich so beim Öffnen oder Schließen des Schraubverschlusses nicht mit
  • 50 Bohrungen (5×10) mit alphanumerischer Kennzeichnung zur Probenidentifizierung
  • 5 rutschfeste Füße, stapelbar
Für Reaktionsgefäße oder Cryoröhrchen mit Schraubverschluss, autoklavierbar.