Reaktionsgefäß-Ständer, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5974-0404 5974-1015 5974-4015
211-7312EA 50 EUR
211-7312 211-7314 211-7313
Reaktionsgefäß-Ständer, Nalgene®
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, schwimmend.
  • Temperaturbeständig von −70...+100 °C, autoklavierbar
  • Alphanumerische Kennzeichnung der Stellplätze zur besseren Probenidentifikation
  • Griffe zum einfachen Tragen, Bewegen und Entfernen der Gestelle
Ideal zum Auftauen, Kühlen oder Inkubieren von Proben bei niedrigen oder hohen Temperaturen. Gefüllte Gestelle sind voll schwimmfähig. Die Röhrchen werden unter dem Rand gehalten. Die runden Gestelle 211-7313 und 213-7314 passen in 400 bzw. 1000 ml Becher, niedriger Form.