VWR®, Racks für Mikrozentrifugenröhrchen, schwimmend
Lieferant: VWR Collection
211-0223EA 48.8 EUR
211-0223 211-0226
VWR®, Racks für Mikrozentrifugenröhrchen, schwimmend
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP.
  • Abnehmbare Füße ermöglichen eine einfache und schnelle Entnahme der Reaktionsgefäße
  • Auch für Cryoröhrchen bis 2 ml Inhalt geeignet
  • Stabil, sehr gute chemische Beständigkeit
Zur Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur von Reaktionsgefäßen mit einem Fassungsvermögen von 0,5 bis 2 ml in Wasserbädern. Die Racks sind auch gefüllt schwimmfähig. Die Reaktionsgefäße sind sicher im Rahmen fixiert und schwimmen nicht auf. Griffe zum leichteren Einsetzen und Herausnehmen aus dem Wasserbad und zum Tragen. Nicht autoklavierbar.