VWR®, Gestelle für Reagenzgläser und Zentrifugenröhrchen, 4-seitig
Lieferant: VWR Collection
82024-458 82024-464
VWRU82024-458EA 0 EUR
VWRU82024-458 VWRU82024-464 525-0952 525-1060 525-1061 525-1062 525-1063 525-1064 525-1065
VWR®, Gestelle für Reagenzgläser und Zentrifugenröhrchen, 4-seitig
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP Mit vier unabhängig voneinander bestückbaren Seiten.
  • Verbinden Sie mehrere Gestelle miteinander, um ein Gestell der benötigten Größe zu erstellen
  • Praktisch und kompakt
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
Seite 1: 4 Bohrungen mit 30 mm Durchmesser für 50 ml-Zentrifugenröhrchen
Seite 2: 12 Bohrungen mit 17 mm Durchmesser für 15 ml-Zentrifugenröhrchen
Seite 3: 32 Bohrungen mit 12 mm Durchmesser für 1,5 /2,0 ml-Reaktionsgefäße
Seite 4: 32 Bohrungen mit 8 mm Durchmesser für 0,5 ml-Reaktionsgefäße
Die farblich sortierte Packung enthält blaue, grüne, pinke, gelbe und orange Gestelle.