Reagenzglas- und Röhrchengestelle, rund
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F187431016 F187431020 F187410020
212-9260EA 59.2 EUR
212-9260 212-6264 212-9243
Reagenzglas- und Röhrchengestelle, rund
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, rot oder weiß
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 120 °C, autoklavierbar
  • Sehr stabil, unzerbrechlich
Vielseitig einsetzbar. Praktisch für Anwendungen, bei denen man mit dem Einsatz von eckigen Gestellen Probleme hat. Ideal zum Einsatz im Wasserbad geeignet. Alphanumerische Stellplatzkennzeichnung für einfachere Probenidentifikation. Stapelbar.