Test tube racks, radioimmunassay, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F188720000 F188710000 F188700000
212-6501EA 0 EUR
212-6501 212-6502 212-6503
Test tube racks, radioimmunassay, SP Bel-Art
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, weiß.
  • Hitzebeständig bis 121 °C, dampfsterilisierbar
  • Gute chemische Beständigkeit
Praktische Gestelle zum Pipettieren und Lagern einer großen Zahl von Proben. Durch Verwendung verschiedener Reihen und Rotieren der Röhrchen ist leicht nachvollziehbar, welches Röhrchen zuletzt befüllt wurde. Auch gut zur Lagerung von Proben in klinischen Laboren geeignet.