Planflansch-Deckel für Reaktionsgefäße, 4 oder 5 Hälse, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
MAF4/41 MAF2/32
201-8062EA 199 EUR
201-8062 201-8579
Planflansch-Deckel für Reaktionsgefäße, 4 oder 5 Hälse, Quickfit®
Deckel Deckel für Reaktionsgefäße
Lids, PYREX® borosilicate glass, with precision ground, flat flange joints.
  • For use with Quickfit® reaction flasks and culture vessels
  • Excellent chemical resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes