Reaktionsgefäße, runder Boden, mit Planflansch, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
DURAN®
201-0380EA 457.73 EUR
201-0380 SCOT243998608 SCOT243977301 201-0377 201-0378 SCOT243959103 201-0379 SCOT243999107
Reaktionsgefäße, runder Boden, mit Planflansch, DURAN®
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, Kolbenform
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Planschliff (DN 100) und Nut für Vakuumanwendungen. Maximaler Betriebsdruck bei 250 °C: 1,0 bar für 2000, 4000 and 6000 ml und 0,5 bar für 10000 ml.
Bitte beachten Hinweis: Bei einer maximalen Betriebstemperatur von 250 °C und bei zulässigem Betriebsdruck darf der Temperaturunterschied in der Glaswand des Planflansch-Reaktionsgefäßes nicht mehr als 30 °C betragen.