Reaktionsgefäß, runder Boden, mit Planflansch
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06005273 06005288 06005294 06005494 06005149 06005158 06005170 06005270 06005279 06005285 06005485 06005488 06005585 06005588 06005594
201-0121EA 234 EUR
201-0121 201-0124 201-0125 LENZ06005494 LENZ06005149 LENZ06005158 LENZ06005170 LENZ06005270 201-0122 201-0123 LENZ06005485 LENZ06005488 LENZ06005585 LENZ06005588 LENZ06005594
Reaktionsgefäß, runder Boden, mit Planflansch
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, Kolbenform
Rundkolben, DURAN®, Borosilikatglas, mit Planschliff und Nut für Vakuumanwendungen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Maximaler Betriebsdruck bei 250 °C: 1,0 bar für 2000/4000/6000 ml und 0,5 bar für 10 000/20 000 ml.
Bitte beachten Hinweis: Bei einer maximalen Betriebstemperatur von 250 °C und bei zulässigem Betriebsdruck darf der Temperaturunterschied in der Glaswand des Planflansch-Reaktionsgefäßes nicht mehr als 30 °C betragen.