Spannverschlüsse mit Stativstab
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06246510 06246515 06246506
201-1140EA 518 EUR
201-1140 201-1141 201-1139
Spannverschlüsse mit Stativstab
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Polyester, glasfaserverstärkt
  • Schnelle und einfache Montage bzw. Demontage
  • Sehr stabil
  • Sichere Halterung zur Befestigung von Reaktionsgefäßen
Zur sicheren Befestigung von Aufsätzen auf Reaktionsgefäßen und Montage an einem Stativ.