Stativfüße für Stativstäbe, Labomeca®
Lieferant: VWR Collection
241-0137EA 346 EUR
241-0137 241-0136
Stativfüße für Stativstäbe, Labomeca®
Stative
Aufbauelemente für LABOMECA® Stativaufbauten.
  • Zur Befestigung von Stäben an Wand, Decke, Boden, Tischen, Regalen oder Möbel
  • Mit Holzschrauben; Fixierung der Stativstäbe erfolgt über den LABOMECA® Sechskantschlüssel
Lieferumfang: Werden mit Holzschrauben geliefert.