Schaufeln
Lieferant: RSG
758.050 758.075 758.100 758.120 758.150
231-0201EA 23.7 EUR
231-0201 231-0202 231-0203 231-0204 231-0236
Schaufeln
Schaufeln
Edelstahl. Universalschaufeln für die Probenahme von Pulvern, Pasten und Granulaten.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung