Atmungsaktive Versiegelungsfolie, Axygen®
Lieferant: Corning
BF-400 BF-400-S
732-1027EA 109 EUR
732-1027 732-1028
Atmungsaktive Versiegelungsfolie, Axygen®
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Poröse Filme zum Versiegeln von PP- und PS-Kulturplatten, 96- und 384-Well-Platten und anderen Assay-Platten.
  • Ermöglicht einen effektiven Gasaustausch für die Kultivierung von Zellen und Bakterien und verhindert Kontamination
  • Sterile VE erhältlich
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable