VWR®, Verschlussmatten für PCR-Platten
Lieferant: VWR Collection
732-0589EA 76.6 EUR
732-0589 732-0590
VWR®, Verschlussmatten für PCR-Platten
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Wiederverwendbare Verschlussmatten aus Silikon passen auf die meisten Marken von 96-Well-PCR-Platten.
  • Unbehandelte Harze und nachhaltiges Produktdesign
  • Können gereinigt und wiederverwendet werden
  • Autoklavierbar bei 121 °C
Designed to reduce evaporation when cycling 96-well plates.