Kaltverschlussfolie für PCR
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
AB-0558 AB-0626
732-4819EA 199 EUR
732-4819 732-4838
Kaltverschlussfolie für PCR
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Klebefolien mit durchsichtiger Polyester- oder Aluminiumrückseite. Eignet sich für die Verwendung mit Thermocyclern mit herunterschraubbarem oder - klappbarem Deckel.
  • Verhindert Verdunstung beim Thermocycling oder bei der Lagerung von Proben
  • Transparent für Fluoreszenzanwendungen
  • Nach  Entfernung der Folie keine Rückstände auf der Platte
  • Temperaturbereich: −20 bis +120 °C (Polyesterrückseite); −80 bis +150 °C (Aluminiumrückseite)