Mikro-Löffelspatel
Lieferant: RSG
025.210 627.210 627.185 627.150 025.400 025.185 025.100 025.150 025.300
231-0446EA 38.8 EUR
231-0446 231-0471 231-0470 231-0469 231-0458 231-0191 231-0445 231-0190 231-0457
Mikro-Löffelspatel
Spatel
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
  • Mit einem Mikrolöffel an einem und einem Mikrospatel am anderen Ende
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung