Spatellöffel
Lieferant: BOCHEM
3470 3471 3472 3473 3474 3475
231-0184EA 8.8 EUR
231-0184 231-0476 231-0477 231-0478 231-0479 231-0185
Spatellöffel
Spatel
Edelstahl ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universal-Löffel für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Mit rundem Griff
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung