Präparatengläser mit eingeschliffenem Knopfdeckel, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
DURAN®
SCOT242094903EA 145.65 EUR
SCOT242094903 216-3340 216-3334 216-3333 216-3332 SCOT242093804 216-3331 216-0285 216-3338 216-3337 216-3336 SCOT242095008 216-3335 216-3339
Präparatengläser mit eingeschliffenem Knopfdeckel, DURAN®
Dosen Probengläser
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Schliff, Niedriges Profil.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit