Schutzbrillen, Millennia™ Classic
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1002783 1000005 1000003 1000002 1000001 1000006 1000009 1000004 1002781 1002782 1006405
111-1228EA 16.2 EUR
111-1228 111-8302 111-8303 111-8304 111-8305 111-8306 111-8308 111-2294 111-0729 111-0730 111-0734
Schutzbrillen, Millennia™ Classic
Schutzbrillen
Bequeme Schutzbrillen mit ausgezeichneter optischer Qualität für hohe Sicherheit.
  • Gerade Bügel, zusätzliche Einstellungen sind überflüssig
  • Angenehmer Nasensteg
  • Einfach austauschbare Sichtscheiben
  • Einstellbares flexibles Kopfband für zusätzliche Sicherheit
Gewicht: 32 g
EN 166, EN 170, EN 171, EN 172 (*); 1F
Standards: EN 166, EN 170, EN 171, EN 172 (*); 1F