Überbrillen, Armamax AX
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1002224 1002221
111-3548EA 13 EUR
111-3548 DALL1002221
Überbrillen, Armamax AX
Schutzbrillen
Praktischer, langlebiger Augenschutz mit hohem Grad an Schutz und Komfort.
  • Passt bequem über Korrektionsbrillen
  • Seitenteile und Oberkante in Milchglasoptik verhindern Reflektionen
  • Mit gebogenen Bügeln und angehobenem Nasensteg
Weight: 46 g
Gewicht: 46 g
Standards: EN 166; 1F