Schutzbrillen, Op-Tema®
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1004949 1000016 1004947 1000017 1000018 1004948 1004960 1000020
111-1229EA 11.3 EUR
111-1229 111-3500 111-0731 DALL1000017 DALL1000018 DALL1004948 DALL1004960 DALL1000020
Schutzbrillen, Op-Tema®
Schutzbrillen
Bequeme Schutzbrille mit leichtem Vollsichtglas und integriertem geformten Brauenbügel.
  • Weiches, verstellbares Nasenstück
  • Vollständig verstellbar
  • Verstellbarer, abtrennbarer Flexicord-Halter für zusätzliche Sicherheit
Gewicht: 28 g
Standards: EN 166, EN 170; 1F