Laborlöffel
Lieferant: BOCHEM
3482 3483 3484 3480 3481
231-1213EA 5.6 EUR
231-1213 231-1214 231-1215 231-1211 231-1212
Laborlöffel
Löffel
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung