Löffel, POLY
Lieferant: BOCHEM
3403 3413 3401 3414 3411 3410 3412 3395 3400 3402 3404
231-1269EA 8.8 EUR
231-1269 231-1270 231-1069 231-0605 231-0604 231-1296 231-1297 231-1261 231-1068 231-1070 231-1071
Löffel, POLY
Löffel
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen. Spezielle Form für leichtes und einfaches Handling.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung