VWR®, Mini-Notizbücher für das Labor
Lieferant: VWR Collection
818-0100EA 35.4 EUR
818-0100 818-0101 818-0110 818-0111
VWR®, Mini-Notizbücher für das Labor
Notizbücher
Imitation leather for use in laboratory environments. Acid-free, archive safe paper (90 gsm). Includes laboratory notebook guidelines page, table of contents and user data page. English language only.
  • Scientific 5 mm grid or ruled format with date and witness signature blocks
  • ‘FLEX' cover with coating, for durability
Format: A5 (14,8×21 cm) oder A6 (10,5×14,8 cm), 96 Seiten, nummeriert
Farbe: blau
Die Bücher entsprechen den Richtlinien der GLP, GMP und GCP.