Cryo-Schreibset, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
339993 343850
811-0009EA 28.6 EUR
811-0009 811-0166
Cryo-Schreibset, Nunc™
Schreibstifte Kryomarker
Zur Beschriftung von Cryomaterialien wie z.B. Cryoröhrchen, Cryoboxen und Cryoetiketten. Ein Set enthält je einen Stift in den Farben schwarz, blau, rot und grün.
  • Extrem haltbare Tinte
  • Feine Schreibspitzen
  • Keine Farbveränderungen bei niedrigen Temperaturen