Elektro-Diamantschreiber, EDS 20
Lieferant: MEDITE
01-2000-00 46-4020-00 46-4030-00
811-0210EA 689 EUR
811-0210 811-0222 811-0223
Elektro-Diamantschreiber, EDS 20
Schreibstifte Stylusstifte und Schreiber
Zum Beschriften von Objektträgern und zum Markieren, Kennzeichnen oder Gravieren von Metall oder Kunststoff. Bringt man den Schreiber mit der Hand in Schreibstellung, schaltet sich der Motor selbsttätig ein und nach dem Zurücklegen in die Horizontale auch wieder aus. In Schreibstellung rotiert die Schreibspitze mit hoher Geschwindigkeit, wodurch ein müheloses 'Gravieren' möglich ist. Gewicht ca. 100 g, Fingermulden-Ø ca. 15 mm.
  • Die Spitzen sind leicht und ohne Werkzeug auswechselbar
  • Die Beschriftung wird so tief eingraviert, dass sie praktisch unbegrenzt haltbar ist