Sporenscheiben, Sportrol™
Lieferant: CROSSTEX
BG-106D BS-106D
489-0094EA 201 EUR
489-0094 489-0095
Sporenscheiben, Sportrol™
Sterilisationsindikatoren
Biologische Sterilisationsindikatoren werden zur Validierung des Sterilisationszyklus verwendet. Sie kommen in Bereichen zum Einsatz, die zu klein für Sporenstreifen in Standardgröße sind, z. B. in Spritzenkolben, Schläuchen oder unter Verschlüssen. Sporenscheiben werden durch Beimpfung von Papierscheiben mit Sporensuspensionen einer zertifizierten Population und Resistenz hergestellt.
  • Sporenpopulation: 106 Sporen je Scheibe
  • Scheibendurchmesser: 6,35 mm
  • Bei Lagerung unter den angegebenen Bedingungen 24 Monate haltbar
Standards: Gemäß USP und ISO 11138-1.
Lieferumfang: Lose zu je 100 Stück verpackt. Im enthalten sind eine Gebrauchsanweisung sowie Angaben zur zertifizierten Population, D-Wert, Z-Wert, Überlebens-/Abtötungsdaten und Verfallsdatum.