Destillierbrücken
Lieferant: Lenz
271-3101EA 56.28 EUR
271-3101 201-0347 201-0345 201-0346
Destillierbrücken
Destillationsbauteile Destillierbrücken
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Still heads without condenser, with two vertical cones.