Splash Heads, Stutzer, Bent
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05037022 05037033 05037044
201-0343EA 71 EUR
201-0343 201-0344 271-2231
Splash Heads, Stutzer, Bent
Destillationsbauteile Destillieraufsätze
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Zwei Normschliffkegel, im Winkel von 75° geneigt. Werden direkt auf den Destillationskolben gesetzt um Tropfen abzufangen.