VWR®, Magnetrührstäbchen, elliptisch, seltene Erden
Lieferant: VWR Collection
442-0503EA 50.3 EUR
442-0503 442-0504 442-0505 442-0506 442-0507
VWR®, Magnetrührstäbchen, elliptisch, seltene Erden
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelter Kern aus seltenen Erden. Der magnetische Kern besteht aus einer Kombination aus Samarium und Kobalt. Die Rührer werden für viele Jahre bei voller Stärke funktionieren, da der Magnetismus länger erhalten bleibt. Zu erkennen an dem karbonschwarzem Punkt.
  • 1,5- bis 2-fach höhere Magnetkraft als herkömmliche Magnetrührstäbchen
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig, einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (-200 bis +280 °C)