VWR®, Magnetrührstäbchen, kreuzförmig
Lieferant: VWR Collection
442-0394EA 40.8 EUR
442-0394 442-0395 442-0396 442-0397 442-0398 442-0399 442-0400
VWR®, Magnetrührstäbchen, kreuzförmig
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelter Alnico V-Magnetkern. Stabile Drehposition, daher optimale Rührwirkung. Glatte Oberfläche.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig, einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (-200 bis +280 °C)