VWR®, Magnetrührstäbchen, hantelförmig
Lieferant: VWR
VWR®
442-0480EA 84.9 EUR
442-0480 442-0478 442-0479 442-0474 442-0475 442-0476 442-0477 442-0481
VWR®, Magnetrührstäbchen, hantelförmig
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelter Alnico V-Magnetkern. Glatte Oberfläche. Sehr gute Zentrierung, geringe Auflagefläche und hohe Turbulenzen auch bei niedrigen Drehzahlen. Scheibendurchmesser 20 mm. Stabdurchmesser 8 mm.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig, einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (-200 bis +280 °C)
Bitte beachten Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie reines PTFE.