VWR®, Magnetrührstäbchen, glasummantelt
Lieferant: VWR
VWR®
442-0511EA 54.1 EUR
442-0511 442-0512 442-0510 442-0508 442-0509
VWR®, Magnetrührstäbchen, glasummantelt
Rührer Magnetrührstäbchen
Zylindrisch mit Alnico V-Magnetkern.
  • Porenfrei, spurenneutral, extrem glatte Oberfläche
  • Sehr gute chemische Beständigkeit