VWR®, Entferner für Magnetrührstäbe
Lieferant: VWR Collection
442-0523EA 23.1 EUR
442-0523 442-0524 442-0525 442-0526
VWR®, Entferner für Magnetrührstäbe
Rührer Rührwerkzeuge
PTFE-ummantelter, starker Alnico V-Magnetkern. Zum Entfernen von Rührmagneten aus Gefäßen aller Arten.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig: Für hohe und niedrige Temperaturen geeignet (−200 bis +280 °C)