Schwimmer-Magnetrührstäbchen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
DS6630-0250 DS6630-1000 DS6630-4000
442-0218EA 116 EUR
442-0218 442-0220 442-0222
Schwimmer-Magnetrührstäbchen, Nalgene®
Rührer Magnetrührstäbchen
Diese Magnetrührstäbe mit PTFE-beschichtetem Alnico V-Magnet schwimmen über dem Gefäßboden um eine Beschädigung der Zellen zu vermeiden. Die Aufhängungen sind biegsam, so dass die Rührstäbe auch in Gefäße mit kleinen Öffnungen eingebracht werden können.
  • Ideal für langsames Durchmischen von Gewebekulturanwendungen
  • Konstantes Rühren bei niedrigen Geschwindigkeiten
  • Autoklavierbar
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung NAR Certificate of Retirement