Absperrhähne, eine Richtung
Lieferant: Lenz
227-3139EA 72.38 EUR
227-3139 LENZ02221402 227-3138 201-3116 227-3135 227-3133 201-0494 201-3114 201-3136 227-3140 227-3130 201-1106 201-1107 205-2221 LENZ02161404 205-2223
Absperrhähne, eine Richtung
Hähne
DURAN® Borosilikatglas, mit solidem Glasküken oder PTFE-Küken.
  • Auswechselbare NS-Küken
  • Schraubgewindesicherung
  • Dichtheit entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1
Gerade Bohrung.
* mit kapillaren Ansatzrohren
** mit Gummisicherung
Standards: DIN 12554.