Hähne, Rotaflo®
Lieferant: SciLabware
GP3ST/5 GP6ST/7 GP3RA/5 GP6RA/7 HP3ST/5 HP6ST/7 HP10ST/10 HP3RA/5 HP6RA/7 HP10RA/10 HP6RA/10 HP3RA/7 HP3ST/7 GP10ST/10 HP6ST/10
201-8222EA 260 EUR
201-8222 201-8224 201-8223 201-8225 201-8231 201-8232 201-8233 201-8234 201-8235 229-0232 229-0233 BIBBHP3RA/7 229-0242 BIBBGP10ST/10 BIBBHP6ST/10
Hähne, Rotaflo®
Hähne
PYREX®, Borosilikatglas mit PTFE-Nadelventil
  • Keine Schmiermittel erforderlich (Kein Festsitzen, keine Verunreinigung durch Schmierfett)
  • Austauschbare Elemente
  • Präzise Durchflussregelung
Diese chemisch inerten Hähne können bei Temperaturen bis zu +200 ° C eingesetzt werden. Zwei verschiedene Modelle stehen zur Verfügung: Für allgemeine Anwendungen (Vakuum-Belastung bis zu 10-4 mm Hg) und für hohe Beanspruchung (Vakuum-Belastung bis zu10-9 mm Hg).