Adapters, stopcock, T-shape with Quickfit® cone
Lieferant: SciLabware
MF11/1B/SC MF11/2B/SC MF11/3B/SC
201-0264EA 83.7 EUR
201-0264 201-0265 201-0266
Adapters, stopcock, T-shape with Quickfit® cone
Adapter Adapter, Normschliff mit Schlaucholiven
PYREX®, Borosilikatglas
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Rotaflo® PTFE-Allzweckhahn (GP) für feine Durchflussregelung und sicheren Verschluss. Abnehmbare Kunststoff-Schraubgewindeanschlüsse ermöglichen die einfache und sichere Montage von Gummischläuchen usw.