Stopfen, Gummi, konisch
Lieferant: Deutsch & Neumann
217-9436EA 8 EUR
217-9436 217-9435 217-9445 217-9434 217-9433 217-9444 217-9439 DENE1010136_R 217-9438 217-9437 217-9432 217-9443 217-9431 217-9442 217-9441 217-9440
Stopfen, Gummi, konisch
Stopfen Gummistopfen
Naturgummi, grau.
  • Sehr gute Abdichtung und gute Haftung
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von -25 bis +70 °C (120 °C bei feuchter Hitze)
  • Härte (Shore Durometer A): 40°
Elastisch, schwimmend und nicht toxisch.
Standards: DIN 12871