Stopfen, leicht konisch, Versilic®
Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
261002 261034 261003
217-0877EA 309 EUR
217-0877 217-9475 217-0878
Stopfen, leicht konisch, Versilic®
Stopfen Silikonstopfen
Diese leicht konischen, durchscheinenden Stopfen sind aus Silikon.
  • Biologisch neutral, gute chemische Beständigkeit
  • Geruch- und geschmacklos
  • Beständig gegen Alterung, Ozon und wiederholte Sterilisierungen
Temperaturbeständig von −60...+200 °C (kurzfristig bis 220 °C).