Korkbohrer-Sätze
Lieferant: USBECK Laborgeräte
5320 5321 5322 5323 5324 5325 532525 532215 532110 532213 532526
217-9694EA 21.8 EUR
217-9694 235-0111 217-9690 235-0113 217-0508 217-9691 217-0840 217-0839 217-0837 217-0838 217-0841
Korkbohrer-Sätze
Korkbohrer
Messing, vernickelt, mit Handgriffen und Ausstoßer.
  • Zur manuellen Bohrung von Korkstopfen
  • Leichte und einfache Reinigung
  • Korkbohrschärfer passend für alle Sätze verfügbar