Stoppers for conical ground joints
Lieferant: Edwin Mraz Kunststoff-Erzeugnisse GmbH
100/7 100/10 100/12 100/14 10119 100/24 100/29 100/45 100/60
217-8911EA 1.5 EUR
217-8911 217-8912 217-8913 217-8914 217-8915 217-8916 217-8917 217-8918 217-8919
Stoppers for conical ground joints
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
HDPE Stopper, weiß mit roter Deckelplatte. Hohl, mit Dichtringen und Achtkantgriffscheibe.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Dichtringe für festen und dichten Sitz
  • Achtkantgriffscheibe zum leichten Lösen und Entfernen des Stopfens
Standards: DIN 12254