Stopfen für Normschliffe
Lieferant: Brand
144405 144410 144415 144420 144425 144430 144435 144440 144445
217-9261EA 1.1 EUR
217-9261 217-9262 217-9263 217-9265 217-9266 217-9268 217-9270 217-9172 217-9174
Stopfen für Normschliffe
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
PP oder LDPE, hohl, mit Dichtringen und Vierkant- bzw. Achtkantgriffscheibe.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, autoklavierbar (121 °C)
  • Dichtringe für festen und dichten Sitz
  • Vierkantgriff (bis NS 29/32, PP) oder Achtkantgriff (NS 34/35 und größer, PE-LD) zum leichten Lösen und Entfernen des Stopfens