Large head swabs, Alpha®
Lieferant: Texwipe
TX714A
710-0552EA 764 EUR
710-0552
Large head swabs, Alpha®
Tupfer Reinigungstupfer
Das Reinigungsstäbchen ist ideal für die Reinigungsüberprüfung und Probenahmen. Es hat einen Kopf aus 100% Endlosfilament-Polyestersubstrat, der am Stiel durch Heißguss (thermische Strukturverfestigung) angebracht ist.
  • Freiliegende Kanten sind versiegelt, um die Freisetzung von Fasern zu minimieren und kontaminierende Klebstoffe überflüssig zu machen
  • Reinigungsstäbchen besteht aus einem normal großen Standardkopf an einem stabilen Stab
  • Polyester ist weich und scheuerfrei, wodurch das Reinigungsstäbchen für empfindliche Flächen geeignet ist
Verpackung: Im Reinraum verarbeitet; Beutel-in-Beutel verpackt.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904