Reinigungsstäbchen, CleanFoam®, großer rechteckiger Schaumstoffkopf
Lieferant: Texwipe
TX707A
710-0547EA 550 EUR
710-0547
Reinigungsstäbchen, CleanFoam®, großer rechteckiger Schaumstoffkopf
Tupfer Reinigungstupfer
Made from polyurethane foam with 100 pore per inch porosity.
  • High-grade PU tip will not crack or chip
  • Inherent softness and low abrasion
  • Delicate components can be cleaned
Thermisch strukturverfestigtes Reinigungsstäbchen für Anwendungen, die hohe Saugfähigkeit, geringe Partikelfreisetzung und gleichmäßige Verteilung von Lösungsmitteln erfordern.
Verpackung: Im Reinraum verarbeitet. Beutel-in-Beutel verpackt.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.