Reinigungsstäbchen mit mittelgroßem Kopf, CleanFoam®
Lieferant: Texwipe
TX740B
710-0555EA 839 EUR
710-0555
Reinigungsstäbchen mit mittelgroßem Kopf, CleanFoam®
Tupfer Reinigungstupfer
Tupfer mit thermisch geformtem CleanFoam-Kopf auf einem flexiblen Paddel. Hergestellt aus PU-Schaum mit einer Porosität von 100 Poren pro Zoll.
  • Sehr geringe Freisetzung von nicht flüchtigen Rückständen und Partikeln
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Langer Stiel und der flexible integrierte Kopf sorgen für Stabilität
Entwickelt für industrielle Anwendungen von der allgemeinen Montage bis hin zu Reinräumen mit einem Lösungsmittel wie Isopropanol.
Verpackung: Beutel-in-Beutel verpackt.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904