Reinigungsstäbchen, mittelgroßer Schaumstoffkopf
Lieferant: Texwipe
TX709A_I TX709A
TEXWTX709A_IEA 422 EUR
TEXWTX709A_I 710-0549
Reinigungsstäbchen, mittelgroßer Schaumstoffkopf
Tupfer Reinigungstupfer
Reinigungsstäbchen für die allgemeine Anwendung mit einem Polyurethan-Schaumstoffkopf mit geschlossenen Poren bietet ausgezeichnete Haltbarkeit und Polsterung. Hergestellt aus Polyurethan-Schaumstoff mit einer Porosität von 100 Poren pro Zoll.
  • Mit flexiblem Nylonstiel
  • Geringe Freisetzung von Partikeln und Fasern
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
Verpackung: Im Reinraum verarbeitet. Beutel-in-Beutel verpackt.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904